Learn More
3M™ Ensayo de detección molecular 2
Se utiliza con el sistema de detección molecular 3M™ para la detección rápida y específica de especies de e.coli productoras de toxinas de shiga en muestras enriquecidas ambientales y de alimentos.
Especificaciones
Descripción Pantalla de gen de STEC
Tipo de producto ensayo
Tipo de prueba Alimentos y bebidas, Prueba medioambiental
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Un protocolo de ensayo y menos pasos que la mayoría de las pruebas reducen las tareas repetitivas y facilitan la formación de los empleados.
  • Los reactivos listos para su uso y predispensados proporcionan comodidad y minimizan la posibilidad de errores humanos.
  • Los tubos de ensayo codificados por colores por organismo y las pantallas de software coincidentes permiten un mejor seguimiento y una fácil identificación.
  • La capacidad de ejecutar todos los ensayos simultáneamente y la flexibilidad de realizar pruebas de hasta 96 muestras en cada ciclo le ayudan a operar de forma más eficiente.
  • El proceso de detección y amplificación en tiempo real identifica los resultados positivos en tan solo 15 minutos y permite tomar decisiones críticas más rápidamente.
Especificaciones
Especificaciones
Pantalla de gen de STEC
ensayo
Alimentos y bebidas, Prueba medioambiental
Documentos
Product Certifications
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
3M™ Ensayo de detección molecular 2