Learn More
OHAUS™ Bloque de módulos para viales
El bloque de módulos OHAUS™ para viales cuenta con un estrecho contacto de tubos a paredes que permite una máxima retención de calor y está disponible con o sin un termómetro.
Marca:  OHAUS™ 30400182
99.19 EUR hasta el 2025-12-20
Use el código promocional "24121" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15742599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    138.00€ / cada uno
    Ahorro 13.00€
    8% Descuento
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Los accesorios del calentador de bloque incluyen bloques modulares para acomodar casi cualquier muestra
  • Los bloques modulares tienen un contacto estrecho de tubos a paredes, lo que permite un máximo retención de calor
  • La mayoría de los bloques disponen de un termómetro para medir la temperatura del bloque
  • Las cubiertas de baja temperatura ayudan a reducir el flujo de aire para estabilidad de temperatura adicional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Bloque de módulos para viales 12 mm
Aluminio anodizado
Bloque
1 bloque
30 mm
Viales de 12 mm
20
Con termómetro para pocillos
12 mm
12,7 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
OHAUS™ Bloque de módulos para viales > Admite: Viales de 20 x 12 mm