Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de triptona de soja modificado con novobiocina (frasco)
Enriquezca y aísle de forma selectiva Escherichia coli O157:H7 de muestras de alimentos con estos frascos preparados.
Marca: Thermo Scientific™ BO0869S
Descripción
Enriquezca y aísla de forma selectiva Escherichia coli O157:H7 de muestras de alimentos con caldo de triptona de soja modificado con novobiocina Thermo Scientific™ Oxoid™. La presencia de sales biliares y novobiocina en el medio inhibe el crecimiento de organismos grampositivos no objetivo. El caldo de triptona de soja modificado está recomendado por el Department of Agriculture (USDA) y por la Food and Drug Administration (FDA) estadounidenses para el enriquecimiento selectivo de algunas muestras de alimentos antes del cultivo a fin de propiciar la recuperación de E. coli O157: H71, 2.
E. coli forma parte de la flora microbiana digestiva de todos los animales, incluidos los humanos. La mayoría de cepas de E. coli son no patógenas y cumplen una función útil en el intestino, ya que eliminan el crecimiento de bacterias dañinas. Algunas cepas de E. coli pueden causar gastroenteritis en humanos, entre las cuales está la E. coli serotipo O157: H7, una rara variedad que produce toxinas muy relacionadas con la toxina producida por Shigella dysenteriae1. Esta toxina provoca gastroenteritis grave en humanos, generalmente llamada colitis hemorrágica.
Utilice caldo de triptona de soja modificado con novobiocina para el enriquecimiento selectivo y el aislamiento de E. coli O157:H7 de muestras de alimentos.
- Práctico: los frascos precargados están listos para su uso inmediato y eliminan la necesidad de pipeteo, dispensación y esterilización en autoclave.
- Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
- Larga vida útil: hasta 12 meses.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
Especificaciones
Amarillo pálido, transparente | |
Caldo de triptona de soja modificado con novobiocina (frasco) | |
Reino Unido | |
225,0 g ± 229,0 g | |
10/paq. |
De 2 a 25 °C | |
Frasco de jarabe | |
Agar | |
10 frascos de jarabe con tapón de rosca en una caja |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
4500557 | Certificado de análisis | 31/03/2025 | BO0869S |
4495713 | Certificado de análisis | 06/03/2025 | BO0869S |
4493556 | Certificado de análisis | 23/02/2025 | BO0869S |
4473828 | Certificado de análisis | 23/09/2024 | BO0869S |
4448708 | Certificado de análisis | 28/02/2024 | BO0869S |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13