Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C con calcetines
El mono con capucha y calcetines integrados para utilizarlos con los zapatos o las botas incluye una solapa adicional para botas hasta la rodilla. El color amarillo intenso proporciona una gran visibilidad.
Marca:  DuPont™ D13494911
557.42 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 12663670
  • 590.00€ / paquete de 20
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Descripción
  • Mono con capucha, abertura facial elástica y  solapa de barbilla adhesiva un ajuste perfecto alrededor del respirador
  • Costuras cosidas y rematadas
  • Cremallera doble con solapa autoadhesiva
  • Puños, tobillos y cintura elásticos,
  • Incluye ojal para el pulgar, calcetines integrados y solapas para botas
  • Tejido 100 % hermético contra partículas
  • Excelente barrera frente a una gran variedad de productos biológicos y químicos inorgánicos concentrados
  • Tratamiento antiestático (interior)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mono con capucha
Tychem&trade
Elástico
Elástico
Elástico
Cosido, Rematada
Químico
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Tychem™ C se utiliza para la protección contra salpicaduras o salpicaduras presurizadas en una gran variedad de entornos industriales como la fabricación de pulpa y papel, el procesamiento de alimentos, el procesamiento químico y la fabricación farmacéutica
3XL
Amarillo
Elástico
Con capucha
Cremallera doble con solapa autoadhesiva
Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
Solapa de barbilla autoadhesiva
De 124 a 132 cm
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
DuPont™ Tychem 2000 C con calcetines > Tamaño: 3XL