Learn More
MMS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 10689-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16867233
  • 410.00€ / 150 microlitros
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
The differentiation and activation of monocytes (MO) and monocytic cells is modulated by 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3 (Vitamin D3). Recently, using mRNA Differential Display technology, Fritsche J, et al have identified a gene which is induced in freshly isolated human blood MO that are cultured for 4 hours with Vitamin D3 (1). This cDNA encodes a putative 16. 5 kD protein. The product of this gene has structural homology with yeast MMS2p and human CROC-1), which defines a structurally and functionally conserved Ubc-like protein family (2). This protein was called Ubiquitin E2 variant (UBE2V2) or MMS2 (methyl methanesulfonate sensitive 2). The yeast UEV protein, Mms2, is required together with Ubc13 for RAD6/RAD18-dependent postreplicative DNA repair in yeast (3). These proteins also play a central role in the assembly of K63-linked polyubiquitin chains (4,5) UEV/Ubc complexes have been implicated in the assembly of Lys63-linked polyubiquitin chains that act as a novel signal in postreplicative DNA repair and IkBa kinase activation. Recent crystal structure analysis provides direct evidence that the Mms2/Ubc13 heterodimer is necessary for DNA repair (6,7).
Specifications
Specifications
MMS2
Polyclonal
Unconjugated
UBE2V2
DDVit 1, DDVIT1, EDAF 1, EDPF 1, EDPF1, MMS2, MMS2 homolog, UB2V2, UBE2V2, UEV 2, UEV2, Vitamin D3 inducible protein
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
287927, 70620, 7336
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.41 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q15819, Q7M767, Q9D2M8
Ube2v2
MMS2 Fusion Protein Ag1111
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt