Learn More
Thermo Scientific™ Inhibidor I de las MMP9/MMP13
Marca:  Thermo Scientific™ J64580.M^
Código de producto. 15476469
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 mg
De - 30 °C a - 10 °C
204140-01-2
459,55
Sensible a la luz
Inhibidor I de las MMP9/MMP13
Blanco
Inhibidor muy potente de las MMP9 y MMP13 basado en piperazina, permeable a las células
C25H25N3O6S
N-hidroxi-1-(4-metoxifenil)sulfonil-4-(4-bifenilcarbonil)piperazina-2-carboxamida;
Soluble en DMSO o metanol
Sólido
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Inhibidor I de las MMP9/MMP13 > Inhibidor I de las MMP9/MMP13