Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Pipetters
Made of precision engineered aluminum alloy and stainless steel with limited Lifetime Warranty (covering parts). Color coded body for easy volume identification and individually serialized with Calibration Certificate included.
Marca: VistaLab™ Technologies 1060C
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Una sola carrera, funcionamiento «para entregar»
- Expulsor de puntas y protector de guantes integrados
- Calibrados en fábrica para suministrar cantidades específicas; se pueden recalibrar fácilmente en el laboratorio
- Disponibles en 30 volúmenes fijos de 5-1000 μl
- También disponibles como modelo seleccionable: 50/100/200 μl
Especificaciones
±1% | |
Gris | |
Aluminio, acero inoxidable | |
1 | |
Pipeta axial | |
Micropipeteo/transferencia de líquidos | |
0,60% |
No autoclavable | |
Reusable | |
D-Tipper™ | |
No estéril | |
1000 μl | |
Inserto de boquilla, llave de calibración | |
Duración limitada |
Título del producto
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Pipetters > Exactitud: 1,00%, Precisión: 0,60%, Volumen: 1000 μl, Color: Gris
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido