Learn More
BINDER™ Cámara climática dinámica serie MKF
Las cámaras de simulación ambiental BINDER serie MKF son perfectas para cualquier prueba en caliente y en frío basada en los métodos de prueba de temperatura y clima actuales de acuerdo con las normas DIN e IEC. El completo equipamiento estándar de esta cámara de simulación ambiental garantiza la facilidad de uso.
Marca: BINDER™
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Intervalo de temperatura: De -40 °C a +180 °C
- Rango de humedad: del 10 % al 98 % de humedad relativa
- Regulación de humedad con sensor capacitivo de humedad y humidificación de vapor
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
- Refrigerante R-452A sin CFC
- Depósito de almacenamiento de agua integrado, 20 l
- 1 gradilla de acero inoxidable
- Orificios de acceso con enchufe de silicona
- 4 contactos de relé de tensión cero
Especificaciones
40 kg | |
991 L | |
Viewing window lightning | |
1 | |
10 bis 98% | |
Cámara climática | |
MKF1020-400 V | |
1620 x 1523 x 2005 mm | |
400 V | |
22,5 amperios |
MKF1020-400 V, Estándar, Serie MKF: cámaras climáticas dinámicas para cambios rápidos de temperatura con control de humedad, 991 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz | |
Acero inoxidable | |
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
CEE | |
- 70°C to +180°C | |
TFT táctil | |
1200 x 810 x 1020 mm | |
636 kg | |
12,5 kW | |
50 Hz |