Learn More
Patrón de calibración mixta 4A para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Marca:  SPEX Certiprep MIXSTD4A-500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11435928
  • 296.00€ / 500 ml
Includes: Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Descripción
Descripción
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Patrones de calibración mixta
  • Volumen de 500 ml
  • Incluye mercurio
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Mixed Calibration Standard 4A
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
5% HNO3/tr HF
Medioambiente
Frasco de LDPE lixiviación triple
AA, ICP
Certified Reference Material
500 mL
Components in 5% HNO3/tr. HF. Mercury is supplied separately.
Al    •100μg/mL
Cr    •50μg/mL
Hg    •100μg/mL
SiO2    •100μg/mL
Sn    •40μg/mL
Ti    •100μg/mL
Zn    •50μg/mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Patrón de calibración mixta 4A para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™ > 500 ml; frasco de LDPE de lixiviación triple
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio