Learn More
Patrón de calibración mixta 1 para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Marca:  SPEX Certiprep MIXSTD1-500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11971636
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Includes: Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Descripción
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
Pb500 μg/ml
Se200 μg/ml
Cd150 μg/ml
Zn150 μg/ml
Mn100 μg/ml
Be50 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Especificaciones
Mixed Calibration Standard 1
500 mL
AA, ICP
Certified Reference Material
Medioambiente
Frasco de LDPE lixiviación triple
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
2% HNO3
Components in 2% HNO3:Be    •50μg/mL
Cd    •150μg/mL
Pb    •500μg/mL
Mn    •100μg/mL
Se    •200μg/mL
Zn    •150μg/mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Patrón de calibración mixta 1 para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™ > 500 ml; frasco de LDPE de lixiviación triple
Product intended for laboratory use only