Learn More
Resina de intercambio de lecho mixto, forma IONAC™ NM-60 H+/OH-, tipo I, ácido fuerte/base fuerte; poliestirenos de amonio sulfonado/alquilo cuaternario, gránulos, malla de 16 a 50, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Marca:  Avantor J.T.Baker 4631-01
Código de producto. 15557594
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Mixed Bed Exchange Resin, IONAC™ NM-60 H+/OH- Form, Type I
16 to 50 Mesh
1 L = 1.20 kg
Gránulos
Strong acid/strong base; sulfonated/alkyl quaternary ammonium polystyrenes
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
500 g
Reactivo BAKER ANALYZED™
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Resina de intercambio de lecho mixto, forma IONAC™ NM-60 H+/OH-, tipo I, ácido fuerte/base fuerte; poliestirenos de amonio sulfonado/alquilo cuaternario, gránulos, malla de 16 a 50, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ > 500g; frasco de vidrio ámbar de boca ancha