Learn More
Mezcla de combinación de orgánicos volátiles D, alto nivel, envase 4, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Marca: SPEX Certiprep 624-DH
Includes:
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Descripción
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Analito | N.º de CAS | Concentración |
---|---|---|
1,2-Diclorobenceno | 95-50-1 | 2000μg/ml |
1,3-Diclorobenceno | 541-73-1 | 2000μg/ml |
1,4-Diclorobenceno | 106-46-7 | 2000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
VOC Mix D (High Level) | |
2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar | |
For US EPA Methods 601, 624, 8260B | |
Methanol-P&T |
USEPA Method 624 | |
El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos | |
1 mL |
Seguridad y manipulación
- VO - IND. BLENDS-MIX D
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methanol, 1,4-dichlorobenzene
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio