Learn More
Merck Filtros de membrana Mitex™, 10 μm
Sin laminar para condiciones químicas o de temperatura extremas
402.00€ - 796.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanco |
Tipo de filtro | Filtro de pantalla. |
Material | PTFE |
Tamaño de poro | 10 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10626171
|
Merck
LCWP01300 |
13 mm | 125 μm |
402.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10430601
|
Merck
LCWP02500 |
25 mm | 125 μm |
454.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10288200
|
Merck
LCWP04700 |
47 mm | 125 μm |
796.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10136250
|
Merck
LCWP09025 |
90 mm | 125 μm |
575.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10743291
|
Merck
LCWG02500 |
25 mm | 130 μm |
565.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Sin laminar para condiciones extremas de temperatura o químicas
Mitex™ PTFE Membrane is unaffected by almost all liquids, including organic solvents, concentrated acids and bases, propellants, and cryogenic fluids. Mitex™ membrane is unbacked, yet is easy to handle, combining the convenience of a backed membrane with the versatility of a pure PTFE membrane. Mitex™ membrane is hydrophobic.Features & Benefits:
- Broad chemical compatibility
- Biologically and chemically inert
- Stable at temperatures in excess of 260 °C (500 °F) and below -100 °C (-148 °F)*
Applications: Clarifying Acids, Bases, and Cryogenic Fluids; Clarifying Propellants; Analyzing Hydraulic Fluids; Isolating RNA
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla. | |
10 μm | |
Plano | |
hidrófobos |
Blanco | |
PTFE | |
No estéril | |
Membranas de filtración |