Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MIP-3 beta (CCL19) de ratón
Código de producto. 17145689
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 17145689
Marca: Invitrogen™ EMCCL19X5
ELISA
The Mouse Macrophage Inflammatory Protein 3 beta (CCL19) (Ms MIP-3β) ELISA quantitates Ms MIP-3β in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms MIP-3β. Principle of the method The Mouse MIP-3β solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CCL19, también denominada MIP-3 beta (proteína inflamatoria macrófaga 3 beta), es un miembro de la subfamilia de las quimiocinas CC-. Se relaciona más estrechamente con CCL21, con la que comparte un 32 % de homología en la secuencia de aminoácidos. CCL19 y CCL21 se expresan principalmente por células estromales en las zonas ricas en células T de los ganglios linfáticos. Son mediadores críticos del tráfico homeostático de células T naive y células dendríticas activadas en los órganos linfoides secundarios. CCL19 y CCL21 también desempeñan un papel en el cebado y la activación de las células T, así como en la captación de linfocitos en el tejido inflamado. Ambas proteínas se señalan a través del receptor acoplado a la proteína G, CCR7, que se expresa en las células T y en las células dendríticas maduras. Aunque tanto CCL19 como CCL21 presentan la misma afinidad para CCR7, solo la unión de CCL19 resulta en la desensibilización e internalización del receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O70460
Intervalo del ensayo De 4,1 pg/ml a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 5 pg/ml
Intervalo de calibración De 5 pg/ml a 1000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 24047
Símbolo de gen CKb11,ELC,MIP3B,Scya19,exodus-3
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas, SAV-HRP, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Tampón de lavado, Cromógeno, Concentrado de diluyente de ensayo
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP23-411B7.1, CKb11, ELC, MIP3B, Scya19, exodus-3
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min