Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MIP-3 beta (CCL19) de ratón
ELISA
Marca: Invitrogen™ EMCCL19
Descripción
The Mouse Macrophage Inflammatory Protein 3 beta (CCL19) (Ms MIP-3β) ELISA quantitates Ms MIP-3β in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms MIP-3β. Principle of the method The Mouse MIP-3β solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CCL19, también denominada MIP-3 beta (proteína inflamatoria macrófaga 3 beta), es un miembro de la subfamilia de las quimiocinas CC-. Se relaciona más estrechamente con CCL21, con la que comparte un 32 % de homología en la secuencia de aminoácidos. CCL19 y CCL21 se expresan principalmente por células estromales en las zonas ricas en células T de los ganglios linfáticos. Son mediadores críticos del tráfico homeostático de células T naive y células dendríticas activadas en los órganos linfoides secundarios. CCL19 y CCL21 también desempeñan un papel en el cebado y la activación de las células T, así como en la captación de linfocitos en el tejido inflamado. Ambas proteínas se señalan a través del receptor acoplado a la proteína G, CCR7, que se expresa en las células T y en las células dendríticas maduras. Aunque tanto CCL19 como CCL21 presentan la misma afinidad para CCR7, solo la unión de CCL19 resulta en la desensibilización e internalización del receptor.
Especificaciones
O70460 | |
5 pg/mL | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
24047 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
96 pruebas | |
Inmunología | |
De 2 °C a 8 °C | |
Ratón | |
4 h 45 min |
4,1-1000 pg/ml | |
De 5 pg/mL a 1000 pg/ml | |
Biotina | |
Quimiocinas y receptores | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Ratón | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CKb11,ELC,MIP3B,Scya19,exodus-3 | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
RP23-411B7.1, CKb11, ELC, MIP3B, Scya19, exodus-3 | |
1 h 20 min |