Learn More
Cytiva Cápsulas Mini Profile™ con filtro de perfil II
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Descripción
- Los usuarios pueden elegir cómodamente entre un medio de altas profundidades vacío-medio o un filtro de profundidad plisado de área alta
- Los módulos pueden tener diferentes especificaciones de filtro para satisfacer las necesidades específicas de un desarrollo de procesos en fase inicial
Especificaciones
Especificaciones
Material (membrana) | Hilado de polipropileno |
Tamaño de poro | 1 μm |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 46 cm2 |
N.° por paquete | 3/paquete |
Estilo de salida | Manguera dentada de 1,43 cm (9/16 pulg.) |
Título del producto
Cytiva Cápsulas Mini Profile™ con filtro de perfil II >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido