Learn More
Merck Millicup™-FLEX, kit de filtración desechable de 47 mm
El kit de filtración desechable Millicup™-FLEX combina la comodidad de la filtración desechable con la flexibilidad y compatibilidad de los materiales de vidrio tradicionales de filtración al vacío.
Marca: Merck MCFLX4710
Descripción
La unidad de filtración al vacío no estéril Millicup™-FLEX combina la comodidad de la filtración desechable con la flexibilidad y compatibilidad de los materiales de vidrio tradicionales de filtración al vacío. Con componentes modulares resistentes a disolventes, la unidad de filtración Millicup-FLEX ofrece un medio seguro y eficaz para filtrar diversas soluciones acuosas y orgánicas, lo que permite al usuario filtrar directamente en frascos de filtración con vacío GL45 con las membranas de disco de 47 mm que deseen (se venden por separado). El diseño listo para montar y sin abrazaderas del sistema de filtración Millicup-FLEX elimina la necesidad de limpieza antes de la filtración, lo que ahorra tiempo y, en última instancia, reduce el riesgo de contaminación de las muestras. Tras la filtración, el embudo de 250 ml y el collar de soporte de membrana se desconectan fácilmente para permitir el acceso directo a la membrana.Características y ventajas:
- Compatible con disolventes orgánicos y acuosos
- Diseño de mango ergonómico
- reduce el riesgo de contaminación.
- Filtrar directamente en botellas de almacenamiento con capacidad de vacío
- Fácil acceso a la membrana después de la filtración (las membranas se venden por separado)
- Componentes totalmente reciclables
Disponible en 2 versiones:
- Kit de inicio: 10 embudos con 2 collares de soporte de membrana semirreutilizables y adaptadores de tubo de vacío (MCFLX4702)
- Kit de un solo uso: 10 embudos con 10 collares de soporte de membrana de un solo uso y adaptadores de tubo de vacío (MCFLX4710)
Los tres componentes de la unidad de filtración Millicup™-FLEX son totalmente reciclables, lo que minimiza el impacto medioambiental.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Single-use | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Cut Disc Filters | |
Bottletop universal | |
3 mL |
Transparente con adaptador azul | |
Vacuum Filtration Apparatus | |
250 mL | |
10 embudos, 10 collares de soporte y 2 adaptadores para tubos de vacío | |
Bottletop universal | |
Filtros para frascos | |
47 mm |