Learn More
Sartorius™ Filtro de aire de politetrafluoroetileno
Diseñado para una manipulación sencilla y la máxima seguridad en la filtración del aire. El filtro de aire de PTFE Sartorius™ Midisart™ 2000 elimina completamente la presencia de humedad gracias a su membrana de PTFE inherentemente hidrófila reforzada con una gasa de polipropileno. Los conectores con borde dentado para manguera garantizan una sujeción fácil y segura.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Tipo de filtro | Filtro de membrana |
Formato | Disco |
Material (membrana) | PTFE |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Descripción
El filtro Midisart™ es la elección evidente para aplicaciones de filtración estéril de aire/gas. Los extraordinarios caudales y la integración perfecta en los conjuntos de un solo uso ofrecen una clara ventaja que se traduce directamente en ahorros de costes.- Integridad probada al 100 % en fábrica para garantizar la calidad inherente en cada filtro antes del uso
- Perfecta trazabilidad con etiquetado de productos optimizado que incluye números de unidad y de lote
- Peso ligero (sólo 20 g) por lo que no provocará sobrecarga ni doblará los tubos
- Se puede esterilizar en autoclave a 134 °C en un máximo de 20 ciclos
- Las aplicaciones incluyen:
- Esterilización en línea y eliminación de partículas de aire y gases, como la esterilización de aire de fermentadores pequeños
- Ventilación estéril de recipientes de llenado y garrafas de fermentación, incluidos recipientes de cultivo e incubadores de CO2 (de 6 a 120 litros)
- Ventilación de tanques de espera para medios de cultivo estériles, de agua destilada y líquidos
- Ventilación de autoclave
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Disco | |
0,2 μm | |
20 cm2 | |
Polipropileno | |
Múltiples conectores con borde dentado para manguera | |
134 °C | |
64 mm |
Filtro de membrana | |
PTFE | |
No estéril | |
Esterilización en línea y eliminación de partículas de aire y gases y ventilación estéril de recipientes, garrafas de fermentación, tanques de espera y autoclaves | |
hidrófobos | |
3Bar | |
Filtro de aire |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius™ Filtro de aire de politetrafluoroetileno