Learn More
Hirschmann™ Microscopic Slide, Ground Edges with Double Frosted End
Click to view available options
N.° por paquete:
100 x 50/paq.
20 x 50/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 5000
Descripción
- Double frosted end
- Ground Edges 90°C ISO 8037/l
- With LOT number on packaging
- CE acc. to IVD 98/79 EC
Especificaciones
Especificaciones
Longitud (métrico) | 76 mm |
Anchura (métrico) | 26 mm |
N.° por paquete | 20 x 50/paq. |
Edges | 90°, esmerilado |
Frosted | Double Frosted |
Grosor (métrico) | 0.95 to 1.05 mm |
Tipo | Microscope Slide |
Color | Extra White |
Certificaciones/conformidad | CE acc. IVD 98/79 EC |
Descripción | Cello-wrapped, best before 6 months after delivery |
Mostrar más |
Título del producto
Hirschmann™ Microscopic Slide, Ground Edges with Double Frosted End >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido