Learn More
Hirschmann™ Portaobjetos para microscopía con bordes biselados
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
CE conforme a IVD 98/79 CE
ISO 8037/1, CE, IVD 98/79 CE
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 5000
Descripción
- Ground Edges 90°C ISO 8037/l
- With LOT number on packaging
- CE acc. to IVD 98/79 EC
Especificaciones
Especificaciones
Longitud (métrico) | 76 mm |
Anchura (métrico) | 26 mm |
N.° por paquete | 100 x 50/Pk. |
Edges | 90°, esmerilado |
Grosor (métrico) | 0.95 to 1.05 mm |
Color | Extra White |
Certificaciones/conformidad | CE conforme a IVD 98/79 CE |
Descripción | Tropical climate packaging, best before 6 months after delivery |
Dimensiones (L x An) | 76 x 26 mm |
Título del producto
Hirschmann™ Portaobjetos para microscopía con bordes biselados >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido