Learn More
Cole-Parmer™ Portaobjetos para microscopía
Ideales para aplicaciones de uso general
Marca:  Cole-Parmer™ 48500-00
Código de producto. 13508820
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Nuestros portaobjetos cuentan con bordes esmerilados de precisión en los cuatro lados.
  • Utilice portaobjetos para microscopio lisos en aplicaciones de uso general.
  • Los portaobjetos miden 75 × 25 mm y tienen un grosor de 1 mm
  • 144 portaobjetos por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
Esmerilados
1 mm
144 portaobjetos
75 mm
25 mm
75 mm x 25 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cole-Parmer™ Portaobjetos para microscopía > 75 mm x 25 mm