Learn More
Hamilton™ Jeringas de muestreador automático LC PAL de CTC y LEAP Technologies Microliter™ y Gastight™
Diseñadas para uso con muestreadores automáticos CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt ampliados y otros
Marca:  Hamilton™ 204475
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13515830
  • 208.00€ / cada uno
Descripción
Las jeringas de esta categoría son las de la serie 700 de Microliter o las jeringas de las series 1700 y 1000 de Gastight. Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos. Las jeringas Gastight tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
  • C-Line con punta de émbolo de alta temperatura
  • El botón del émbolo es ajustable para dejar espacio libre en la punta del émbolo
  • PTFE/polímero para estabilidad de temperatura
  • El cono y la aguja están diseñados para evitar por completo la contaminación cruzada
  • Inercia química del cuerpo de vidrio de la jeringa pulido y recubierto
  • Terminaciones de jeringa: aguja fija (FN), aguja cementada con punta Luer (LTN)
  • Aguja con punta roma estilo: 3
Aguja fija (FN)
  • Se encuentra en jeringas de cromatografía CTC
  • Acoplamiento directo de la aguja al cilindro
Aguja cementada con punta Luer (LTN)
  • Para jeringas de volumen medio
  • Las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero
  • No esterilizables en autoclave
  • El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hamilton™ Jeringas de muestreador automático LC PAL de CTC y LEAP Technologies Microliter™ y Gastight™ > Modelo 1702; Gastight; 25 μl; terminación: FN; calibre 22s; 2,2 pulg (56 mm) de L