Learn More
IKA™ MF 10 Basic
Trituradora universal de funcionamiento continuo con un intervalo de velocidad de 3 a 6,5 rpm.
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 300 x 320 x 380 mm |
---|---|
Hertz | 50/60 Hz |
Velocidad | De 3000 a 6500 rpm |
Tensión | 115 V, 230 V |
Peso (métrico) | 9,7 kg |
Descripción
- Accionamiento potente
- Superficie de trabajo de acero inoxidable fácil de limpiar
- Se pueden conectar dos cabezales de molienda diferentes al accionamiento
- Las cabezas se cambian fácilmente
- Cabezales de molienda no incluidos
Especificaciones
300 x 320 x 380 mm | |
De 3000 a 6500 rpm | |
9,7 kg |
50/60 Hz | |
115 V, 230 V |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
IKA™ MF 10 Basic