Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
Medidor a prueba de agua y polvo, con clasificación IP67, para mediciones portátiles o de campo. Medidores portátiles compatibles con electrodos selectivos de pH, conductividad, oxígeno disuelto e iones.
Marca: METTLER TOLEDO™ 30207958
660.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Includes: Medidor, pinza del electrodo, instrucciones de funcionamiento, guía rápida, informe de pruebas, declaración de conformidad y pilas.
Descripción
- A prueba de polvo
- Resistente al agua
- Clasificación IP67
- Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, conductividad, oxígeno disuelto e ISE (según el modelo)
- Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
- Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
- Exportación de datos a una impresora o a un archivo Excel
- Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo)
- Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
- Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Especificaciones
±0,2 mg/l en el intervalo de 0 a 15 mg/l; ±10 % en el intervalo de 15 a 60 mg/l. | |
Cuatro AA de 1,5 V o 1,3 V NiMH | |
200 (memoria) | |
Monocanal | |
IP-67 | |
Del 0,1 al 600% | |
De 0 °C a 60 °C | |
Solo medidor | |
Chino, chino (TW), croata, checo, danés, holandés, inglés (R.U.), inglés (EE. UU.), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita | |
Del 0,1 al 600% | |
De 500 a 1100 mbar | |
Medidor de DO Seven2Go S4 | |
0,01 | |
270 g |
250-400 h | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
Medidor de D.E. Seven2Go S4 | |
LCD | |
Dissolved Oxygen | |
0 to 14 | |
Determinación de oxígeno disuelto polarográfico resistente en exteriores. | |
BNC (1012 Ohm)/RCA (cincha) (sensor) | |
Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | |
0,1 | |
1 | |
De 0,01 a 99,99 mg/l (ppm) | |
222 x 70 x 35 mm |