Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
Medidor a prueba de agua y polvo, con clasificación IP67, para mediciones portátiles o de campo. Medidores portátiles compatibles con electrodos selectivos de pH, conductividad, oxígeno disuelto e iones.
Marca: METTLER TOLEDO™ 30207955
915.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Includes: Instrumento, pinza del electrodo, InLab 738-ISM™ y sobres de estándar de conductividad ( 1413μS/cm y 12,88 mS/cm), instrucciones de funcionamiento, guía rápida, declaración de conformidad de informe de pruebas y pilas
Descripción
- A prueba de polvo
- Resistente al agua
- Clasificación IP67
- Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, conductividad, oxígeno disuelto e ISE (según el modelo)
- Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
- Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
- Exportación de datos a una impresora o a un archivo Excel
- Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo)
- Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
- Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Especificaciones
± 0,5% | |
± 0,5% | |
Cuatro AA de 1,5 V o 1,3 V NiMH | |
Introducción manual | |
1 | |
IP67 | |
De 0,01 μS/cm a 500 mS/cm | |
De 0,00 a 100,0 Mohm/cm | |
De 0,01 mg/l a 300 g/l | |
Ideal para muestras acuosas con conductividad de media a alta | |
LTW 7 pines (sensor) | |
Medidor de conductividad Seven2Go S3: Kit estándar | |
Desde 0,01 hasta 0,1 | |
Automático o manual | |
270 g |
± 0,5% | |
250-400 h | |
Una | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
LCD | |
Conductivity | |
0 to 14 | |
De 0,00 a 42 psu | |
-5°C a +105°C | |
Electrodo de conductividad/temperatura InLab 738-ISM | |
Monocanal; conductividad, TDS, salinidad | |
0,01 a 1 (intervalo automático) | |
Desde 0,01 hasta 1 | |
222 x 70 x 35 mm |