Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidores portátiles de pH/conductividad/oxígeno disuelto/iones
Medidor a prueba de agua y polvo, con clasificación IP67, para mediciones portátiles o de campo. Medidores portátiles compatibles con electrodos selectivos de pH, conductividad, oxígeno disuelto e iones.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51302622
2755.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- A prueba de polvo
- Resistente al agua
- Clasificación IP67
- Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, conductividad, oxígeno disuelto e ISE (según el modelo)
- Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
- Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
- Exportar datos a una impresora o archivo de Excel solo para Seven2Go Pro
- Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo) solo para Seven2Go Pro
- Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
- Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
Especificaciones
IR a la impresora o PC a través de RS232 o USB | |
± 0,1mV | |
±0,5% | |
5 puntos, 7 grupos de tampones predefinidos | |
2 | |
IP 67 | |
De 0,01 μS/cm a 1000 mS/cm | |
De - 2 a 19 999 | |
de 0 a 80 ppt | |
0,1/0,01/0,001 | |
Determinación de concentración de pH, mV, mV o iones y conductividad, TDS (sólidos disueltos totales), salinidad o resistencia específica | |
pH: BNC/RCA, conductor: LTW 7 pines | |
NTC | |
0,01/1 | |
0,01/1 | |
0,1 °C |
± 0,5% | |
±0,002 | |
4 x AA | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
LCD gráfica, retroiluminada | |
pH, Dissolved Oxygen | |
-1999 - 1999 mV | |
De 0 a 100 megaohmios/cm | |
De 0,01 mg/l a 300 g/l | |
-5°C to +130°C | |
Electrodo de conductividad/temperatura InLab 738-ISM; electrodo de pH/temperatura InLab Expert Go-ISM | |
Canal doble; pH/ORP/ion, conductividad | |
Kit de campo | |
0,1 mV | |
± 0,2 °C |