Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondas portátiles de conductividad InLab™
Una selección de sondas de conductividad adecuadas para todo tipo de aplicaciones.
Marca:  METTLER TOLEDO™ 51344114
746.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10504935
  • 769.00€ / cada uno
Nuevos acuerdos para agua limpia
Usar código promocional 24139 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Descripción
  • Se incluyen los cables necesarios para los medidores portátiles Seven2Go y SevenGo de METTLER TOLEDO
  • Mini-DIN se conecta al medidor de sobremesa; LTW se conecta al medidor portátil
  • Sondas de temperatura integradas
  • Las sondas con constantes de celda nominales requieren calibración antes de su uso
  • Las sondas con constantes de celda certificadas están listas para su uso después del paso de verificación; no requieren calibración
Accesorios y cuidado
  • Almacenar en entorno seco
  • Manipule con cuidado para evitar cambiar la constante celular (la constante celular es un valor físico)
  • Las constantes de celda nominales requieren calibración con un patrón (consulte la lista de patrones a continuación)
  • Las constantes de celda certificadas requieren verificación con un patrón (consulte la lista de patrones a continuación)
Estándares
  • Sobres de 10 µS/cm de un solo uso (30111141)
  • Sobres de 84 µS/cm de un solo uso (30111140)
  • Sobres de 1413 µS/cm de un solo uso (51302049)
  • 12,88 mS/cm, sobres de un solo uso (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Constante de celda nominal de 0,57 cm-1
Medidores portátiles de doble canal SevenGo Duo™ SG23 y SevenGo Duo pro™ SG78
0,47 in
4,72 in
120 mm
Eje de epoxi, 4 polos de grafito
Seco
NTC 30 kilohmios
LTW
De 0 °C a 100 °C
12 mm
393,7 in
10 m
De 0,01 a 1000 μS/cm
Conductividad
InLab™ 738-10m-ISM
Certificados
Promociones
Promociones
  • Multiple Manufacturers
    Compra ahora hasta un 60% de descuento en productos esenciales para la investigación de Agua Limpia
    Promo Code: 24139
    Expires2025-08-21
    New Offer
    Ahorra ahora
Título del producto
METTLER TOLEDO™ Sondas portátiles de conductividad InLab™ > InLab 738-10m-ISM; longitud del cable: 10 m