Learn More
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias Super Erecta™ Top Track
Almacenamiento de alta densidad y fácil acceso
Marca: Metro™ TTA24K3
Includes:
- Postes de 2185 mm (86 pulgadas)
- Tornillería para conectar la unidad intermedia estacionaria a las guías de ambas lados
Descripción
Los sistemas de almacenamiento Top-Track aumentan la capacidad de almacenamiento y la facilidad de acceso con las guías superiores. Este diseño permite pasillos abiertos que eliminan los espacios de difícil acceso, un sistema de almacenamiento intercambiable/modular y una limpieza más sencilla.
- La unidad intermedia estacionaria ayuda a organizar los sistemas de almacenamiento Super Erecta, Super Erecta Pro™ y Super Adjustable™ Top-Track
- Postes altos de 2185 mm (86 pulgadas)
Información de órdenes
Shelves are ordered separately
Especificaciones
Kit de unidad intermedia estacionaria | |
Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ | |
2185 mm | |
8,5 lb | |
24 pulg | |
Acero |
Metroseal 3 con Microban™ | |
86 pulg | |
Postes, ruedas/ruedas de canal, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos, tornillería, manguitos divididos | |
3,8kg | |
61 cm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.