Learn More
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias Super Erecta™ Top Track
Almacenamiento de alta densidad y fácil acceso
Marca:  Metro™ TTA24C
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15977281
  • 559.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes:
  • Postes de 2185 mm (86 pulgadas)
  • Tornillería para conectar la unidad intermedia estacionaria a las guías de ambas lados
Descripción
Descripción
Los sistemas de almacenamiento Top-Track aumentan la capacidad de almacenamiento y la facilidad de acceso con las guías superiores. Este diseño permite pasillos abiertos que eliminan los espacios de difícil acceso, un sistema de almacenamiento intercambiable/modular y una limpieza más sencilla.
  • La unidad intermedia estacionaria ayuda a organizar los sistemas de almacenamiento Super Erecta, Super Erecta Pro™ y Super Adjustable™ Top-Track
  • Postes altos de 2185 mm (86 pulgadas)
Información de órdenes
Shelves are ordered separately
Especificaciones
Especificaciones
Kit de unidad intermedia estacionaria
Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
2185 mm
8,5 lb
24 pulg
Acero
Cromo
86 pulg
Postes, ruedas/ruedas de canal, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos, tornillería, manguitos divididos
3,8kg
61 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias Super Erecta™ Top Track > Cromado; anchura del estante: 610 mm (24 pulgadas)