Learn More
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Wire Shelf - Stainless Steel Finish
Design your storage to suit your lab's needs. Metro Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelf in stainless steel has a unique open-wire design permitting free circulation of air and minimizes dust accumulation.
Marca:  Metro™ A2460NS
Detalles adicionales : Peso : 8.85600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15986851
  • 590.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Un paquete de cuñas no conductivas (cuatro pares).
Requires : Postes SitieSelect™ (se venden por separado).
Descripción
Descripción
  • Los estantes se ajustan a incrementos de 2,54 cm (1 pulgada) con esquinas de liberación de estantes patentadas
  • Los estantes y las cuñas ofrecen una mayor rigidez
  • Se ensambla rápidamente sin herramientas
  • Las unidades ensambladas no son conductoras
  • Máxima resistencia a la corrosión
  • La superficie no porosa se limpia fácilmente
  • Se pueden combinar con postes y accesorios fijos o móviles Super Erecta para crear configuraciones personalizadas para almacenamiento y transporte
  • El sistema patentado de liberación de las esquinas permite un ajuste sencillo de la altura
  • Coloque sus estantes a medida para obtener la máxima densidad de almacenamiento
  • Un año de garantía
Capacidad:
  • Estantes de hasta 121,2 cm (48 pulgadas) de ancho con capacidad para 362’87 kg (800 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
  • Estantes más anchos de 121,92 cm (48 pulgadas); 272,15 kg (600 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Especificaciones
60 x 24 in. (152,4 x 61 cm)
24 pulg
61 cm
152,4 cm
Cuatro clips de estantes/cuñas no conductoras
60 pulg
Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™
Acero inoxidable