Learn More
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Wire Shelf - Stainless Steel Finish
Design your storage to suit your lab's needs. Metro Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelf in stainless steel has a unique open-wire design permitting free circulation of air and minimizes dust accumulation.
Marca: Metro™ A2454NS
Detalles adicionales : Peso : 6.16800kg
Includes: Un paquete de cuñas no conductivas (cuatro pares).
Requires : Postes SitieSelect™ (se venden por separado).
Descripción
- Los estantes se ajustan a incrementos de 2,54 cm (1 pulgada) con esquinas de liberación de estantes patentadas
- Los estantes y las cuñas ofrecen una mayor rigidez
- Se ensambla rápidamente sin herramientas
- Las unidades ensambladas no son conductoras
- Máxima resistencia a la corrosión
- La superficie no porosa se limpia fácilmente
- Se pueden combinar con postes y accesorios fijos o móviles Super Erecta para crear configuraciones personalizadas para almacenamiento y transporte
- El sistema patentado de liberación de las esquinas permite un ajuste sencillo de la altura
- Coloque sus estantes a medida para obtener la máxima densidad de almacenamiento
- Un año de garantía
- Estantes de hasta 121,2 cm (48 pulgadas) de ancho con capacidad para 362’87 kg (800 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
- Estantes más anchos de 121,92 cm (48 pulgadas); 272,15 kg (600 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
54 x 24 in. (137 x 61 cm) | |
24 pulg | |
61 cm | |
137 cm |
Cuatro clips de estantes/cuñas no conductoras | |
54 pulg | |
Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™ | |
Acero inoxidable |