Learn More
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Wire Shelf, Stainless Steel Finish
Wire shelf in stainless steel has a unique open-wire design permiting free circulation of air and minimizes dust accumulation.
Marca:  Metro™ A1836NS
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15956811
  • 334.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Includes:
Un paquete de cuñas no conductivas (cuatro pares).
Requires :
Postes SitieSelect™ (se venden por separado).
Descripción
Descripción
  • Los estantes se ajustan a incrementos de 2,54 cm (1 pulgada) con esquinas de liberación de estantes patentadas
  • Los estantes y las cuñas ofrecen una mayor rigidez
  • Se ensambla rápidamente sin herramientas
  • Las unidades ensambladas no son conductoras
  • Máxima resistencia a la corrosión
  • La superficie no porosa se limpia fácilmente
  • Se pueden combinar con postes y accesorios fijos o móviles Super Erecta para crear configuraciones personalizadas para almacenamiento y transporte
  • El sistema patentado de liberación de las esquinas permite un ajuste sencillo de la altura
  • Coloque sus estantes a medida para obtener la máxima densidad de almacenamiento
Capacidad:
  • Estantes de hasta 121,2 cm (48 pulgadas) de ancho con capacidad para 362’87 kg (800 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
  • Estantes más anchos de 121,92 cm (48 pulgadas); 272,15 kg (600 libras) por estante (distribuidos uniformemente)
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Especificaciones
Wire Shelf
36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm)
Cuatro clips de estantes/cuñas no conductoras
91,4 cm
45,7 cm
Acero inoxidable
Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™
36 pulg
18 pulg
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Wire Shelf, Stainless Steel Finish > 45,72 cm x 60,96 cm (18 x 36 pulgadas); acero inoxidable