Learn More
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Wire Shelf, Stainless Steel Finish
Wire shelf in stainless steel has a unique open-wire design permiting free circulation of air and minimizes dust accumulation.
Marca:  Metro™ A3072NS
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15946861
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Includes:
Un paquete de cuñas no conductivas (cuatro pares).
Requires :
Postes SitieSelect™ (se venden por separado).
Descripción
Descripción
  • Shelves adjust in 1 in. increments with patented shelf release corners
  • Shelf releases and wedges offer improved rigidity
  • Assembles quickly without tools
  • Assembled units are nonconductive
  • Maximum corrosion resistance
  • Nonporous surface is easily cleaned
  • Combine with Super Erecta Stationary or Mobile posts and accessories to create custom configurations for storage and transportation
  • Patented corner release system allows for easy height adjustment
  • Custom position your shelves for maximum storage density
  • Capacity: Shelves up to 48 in. wide; 800 lbs per shelf capacity (evenly distributed)
  • Shelves wider than 48 in.; 600 lbs per shelf (evenly distributed)
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Especificaciones
Wire Shelf
72 x 30 in. (183 x 76.2 cm)
Four non-conductive sleeve/wedges
183 cm
76.2 cm
Acero inoxidable
Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™
72 in.
30 in.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Wire Shelf, Stainless Steel Finish > 30 x 72 in.; Stainless steel