Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior fenólica gris y estante sólido HD
La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro ofrece un rendimiento a prueba de corrosión y una construcción de acero inoxidable.
Marca:  Metro™ LTSM30PG
Detalles adicionales : Peso : 27.94400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15967121
  • 1770.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Superficies lisas fáciles de limpiar
  • Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
  • Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Las ruedas deben solicitarse por separado.
Especificaciones
Especificaciones
29,75 in
29,75 × 30 × 36 pulg (75,5 × 76,2 × 91,44 cm)
91,44 cm
Estante HD sólido, accesorio adaptador
35 kg
273 kg
75,5 cm
Acero inoxidable
Mesa de trabajo
Ideal para laboratorio
36 in
30 in
72 lb
76,2 cm
600 lb