Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior fenólica gris y estante sólido HD
Código de producto. p-4592548
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
29,75 × 30 × 36 pulg (75,5 × 76,2 × 91,44 cm)
35,75 × 30 × 36 pulg (90,8 × 76,2 × 91,44 cm)
47,75 × 30 × 35,8 pulg (121,28 × 76,2 × 90,93 cm)
47,75 × 30 × 36 pulg (121,2 × 76,2 × 91,44 cm)
59,75 × 30 × 36 pulg (151,7 × 76,2 × 91,44 cm)
Tipo de producto:
Mesa de trabajo
Mesa de trabajo de laboratorio móvil
Incluye:
Estante HD sólido
Estante HD sólido, accesorio adaptador
Estante HD y (4) postes HD de acero inoxidable y parte superior fenólica gris o parte superior fenólica gris con protector de salpicaduras, accesorio adaptador Metro™, ruedas de tubo de 12,7 cm (5 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15927091
Marca: Metro™ LTS30PG
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro ofrece un rendimiento a prueba de corrosión y una construcción de acero inoxidable.
  • Superficies lisas fáciles de limpiar
  • Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
  • Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Tipo de producto Mesa de trabajo
Color Plata
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29,75 × 30 × 36 pulg (75,5 × 76,2 × 91,44 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorio
Altura (imperial) 36 in
Altura (métrico) 91,44 cm
Incluye Estante HD sólido
Longitud (imperial) 29,75 in
Longitud (métrico) 75,5 cm
Capacidad portante (imperial) 600 lb
Capacidad portante (métrico) 273 kg
Peso (imperial) 72 lb
Peso (métrico) 35 kg
Anchura (imperial) 30 in
Anchura (métrico) 76,2 cm
Material Acero inoxidable