Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio MetroMax i™, parte superior inoxidable y protector de salpicaduras con estante Solid i
La construcción avanzada de polímeros de la mesa de trabajo de laboratorio Metro MetroMax i™ proporciona un excelente rendimiento de resistencia a la corrosión para los entornos de laboratorio más corrosivos.
Marca:  Metro™ LT36XS3
Detalles adicionales : Peso : 23.95200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15967031
  • 1615.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La mesa presenta superficies lisas que son fáciles de limpiar
  • Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
  • Los materiales superiores disponibles incluyen acero inoxidable de tipo 304 y resina fenólica TRESPA (negra o gris)
  • Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Las ruedas deben solicitarse por separado.
Especificaciones
Especificaciones
35,75 in
35,75 × 30 × 39,5 pulg (90,8 × 76,2 × 100,3 cm)
100,3 cm
Protector de salpicaduras con estante Metro™ MetroMax i™
273 kg
90,8 cm
Polímero
Mesa fija
Ideal para laboratorio
39,5 in
30 in
76,2 cm
600 lb