Learn More
Metro™ Kits de unidades móviles qwikTRAK™ de alta densidad
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™
Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™
Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™
Material:
Acero
Acero inoxidable
Polímero
Peso (imperial):
18,5 lb
25 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para su uso con los sistemas de estantes Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ y MetroMax iQ™
- El kit incluye cuatro postes altos móviles de 188 cm (74 pulgadas), cuatro ruedas con ranuras en V; un conjunto de ruedas de canal central de acero inoxidable, parachoques de rosca, soportes de la barra de acoplamiento y otra tornillería
Información de órdenes
Order one kit per mobile system. Shelves are sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de unidad móvil |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ |
| Incluye | Cuatro postes altos móviles de 188 cm (74 pulgadas), cuatro ruedas con ranura en V, un conjunto de ruedas de canal central de acero inoxidable, parachoques de rosca, soportes de la barra de acoplamiento y otra tornillería |
| Peso (imperial) | 25 lb |
| Peso (métrico) | 11,4kg |
| Material | Acero inoxidable |