Learn More
Metro™ Accesorios para mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, gradillas auxiliares
Para usarse con mesas de trabajo HD Super
Marca: Metro™ 660SRC
Detalles adicionales : Peso : 2.90400kg
Descripción
- Posibilidad de elegir gradillas para usarse con mesas con suspensiones
Especificaciones
1,93 in | |
57,96 in | |
Gradilla de uso general | |
Modelos de mesa de trabajo de 182,8 y 243,8 cm (72 y 96 pulg) | |
Cromado |
4,9 cm | |
4,37 in | |
11 cm | |
147 cm |