Learn More
Metro™ Accesorios para mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, gradillas auxiliares
Para usarse con mesas de trabajo HD Super
130.00€ - 137.00€
Especificaciones
Fondo interior (imperial) | 4,37 in |
---|---|
Fondo interior (métrico) | 11 cm |
Acabado | Cromado |
Altura (imperial) interior | 1,93 in |
Altura (métrico) interior | 4,9 cm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15986741
|
Metro™
654SRC |
Modelos de mesa de trabajo de 152,4 cm (60 pulg.) suspendidos en altura | 51,96 in | 131,8 cm |
130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15996741
|
Metro™
660SRC |
Modelos de mesa de trabajo de 182,8 y 243,8 cm (72 y 96 pulg) | 57,96 in | 147 cm |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Posibilidad de elegir gradillas para usarse con mesas con suspensiones
Especificaciones
4,37 in | |
Cromado | |
4,9 cm |
11 cm | |
1,93 in | |
Gradilla de uso general |