Learn More
Metro™ Accesorios para mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, gradillas auxiliares
Para usarse con mesas de trabajo HD Super
Marca: Metro™ 654SRC
Detalles adicionales : Peso : 2.54400kg
Descripción
- Posibilidad de elegir gradillas para usarse con mesas con suspensiones
Especificaciones
1,93 in | |
51,96 in | |
Gradilla de uso general | |
Modelos de mesa de trabajo de 152,4 cm (60 pulg.) suspendidos en altura | |
Cromado |
4,9 cm | |
4,37 in | |
11 cm | |
131,8 cm |