Learn More
Metro™ Bancos de vestuario
Accesorios robustos y cómodos para el vestuario
1375.00€ - 1670.00€
Especificaciones
Altura (imperial) | 18 in |
---|---|
Altura (métrico) | 45,72 cm |
Anchura (imperial) | 16 in |
Color | Plata |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15906921
|
Metro™
GB1660S |
152,4 cm | 62,5 lb | 28,4 kg | 40,64 cm |
1540.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15996911
|
Metro™
GB1648S |
121,9 cm | 55 lb | 25 kg | 40,64 cm |
1440.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15916921
|
Metro™
GB1672S |
182,8 cm | 70 lb | 31,8 kg | 40,64 cm |
1670.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15986911
|
Metro™
GB1636S |
91,5 cm | 47,5 lb | 21,5 kg | 40,6 cm |
1375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Altura de 18 pulgadas (45,7 cm) con parte superior sólida y resistente de calibre 14, acero inoxidable tipo 304
- Las placas de pie ajustables de acero inoxidable permiten el montaje en el suelo
- No conductivo, pero puede ser conductivo añadiendo manguitos de división de aluminio (Cat cat. 17-987-44)
Especificaciones
18 in | |
16 in | |
Acero inoxidable |
45,72 cm | |
Plata |