Learn More
Metro™ Bancos de vestuario
Accesorios robustos y cómodos para el vestuario
Marca:  Metro™ GB1636S
Detalles adicionales : Peso : 17.24000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15986911
  • 1375.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Altura de 45,7 cm con parte superior sólida y resistente de calibre 14, acero inoxidable tipo 304
  • Las placas de pie ajustables de acero inoxidable permiten el montaje en el suelo
  • No conductivo, pero puede ser conductivo añadiendo manguitos de división de aluminio (Cat CAT 17-987-44)
Especificaciones
Especificaciones
16 in
47,5 lb
40,6 cm
91,5 cm
Acero inoxidable
21,5 kg
45,72 cm
18 in
Plata