Learn More
Metro™ Bancos de vestuario
Accesorios robustos y cómodos para el vestuario
Marca: Metro™ GB1648S
Detalles adicionales : Peso : 19.96000kg
Descripción
- Altura de 45,7 cm con parte superior sólida y resistente de calibre 14, acero inoxidable tipo 304
- Las placas de pie ajustables de acero inoxidable permiten el montaje en el suelo
- No conductivo, pero puede ser conductivo añadiendo manguitos de división de aluminio (Cat CAT 17-987-44)
Especificaciones
16 in | |
55 lb | |
40,64 cm | |
121,9 cm | |
Acero inoxidable |
25 kg | |
45,72 cm | |
18 in | |
Plata |