Learn More
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias Top-Track de doble profundidad
Click to view available options
Anchura (imperial):
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Anchura (imperial) del estante:
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Peso (imperial):
18 lb
20 lb
22 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para uso con sistema de estantes Metro Super Erecta™ y Super Adjustable™
- Acabado chapado en cromo
- El kit incluye elementos de conexión
Información de órdenes
One kit is required for intermediate units connected end-to-end. Shelves are sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Kit de unidad intermedia estacionaria |
Acabado | Cromo |
Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ |
Incluye | Piezas de conexión y postes de 218,44 cm (86 pulgadas) |
Peso (imperial) | 20 lb |
Peso (métrico) | 9 kg |
Anchura (imperial) del estante | 21 pulg |
Anchura (imperial) | 21 pulg |
Anchura (métrico) del estante | 53 cm |
Anchura (métrico) | 53 cm |
Mostrar más |
Título del producto
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias Top-Track de doble profundidad >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido