Learn More
Metro™ Conjuntos de guías qwikTRAK™ de doble profundidad Código de producto.: 15966991
Fecha estimada de envoi: 15-01-2026
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Metro™ Conjuntos de guías qwikTRAK™ de doble profundidad
Código de producto. 15966991
132 pulg, 15 lb, cada uno
Click to view available options
Fondo (imperial):
30 pulg
72 pulg
84 pulg
96 pulg
108 pulg
120 pulg
132 pulg
144 pulg
156 pulg
168 pulg
180 pulg
192 pulg
204 pulg
216 pulg
228 pulg
240 pulg
252 pulg
Peso (imperial):
4 lb
9 lb
10 lb
11 lb
13 lb
14 lb
15 lb
17 lb
18 lb
19 lb
21 lb
22 lb
23 lb
25 lb
26 lb
27 lb
29 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15966991
Marca: Metro™ LBTS11NA
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-01-2026
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Create tracks up to 21 ft.
  • Para su uso con los sistemas de estantes Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q y MetroMax i
  • Los conjuntos incluyen guías y tornillería necesaria para montar el sistema hasta 640 cm (21 pies)
  • 17-823-756 (LBTS2.5NA) incluye un kit de unión para conectar la guía con otros conjuntos de guías
Especificaciones
Tipo de producto Conjunto de guías
Fondo (imperial) 132 pulg
Fondo (métrico) 335,28cm
Para utilizar con (equipo) Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ y MetroMax i™
Incluye Guías y tornillería necesarias para montar el sistema qwikTRAK™ de doble profundidad de hasta 640 cm (21 pies)
Peso (imperial) 15 lb
Peso (métrico) 6,8kg
Título del producto
Metro™ Conjuntos de guías qwikTRAK™ de doble profundidad >