Learn More
Metro™ Conjuntos de guías qwikTRAK™ de doble profundidad
Create tracks up to 21 ft.
Brand: Metro™ LBTS10NA
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Para su uso con los sistemas de estantes Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q y MetroMax i
- Los conjuntos incluyen guías y tornillería necesaria para montar el sistema hasta 640 cm (21 pies)
- 17-823-756 (LBTS2.5NA) incluye un kit de unión para conectar la guía con otros conjuntos de guías
Specifications
Conjunto de guías | |
304,8cm | |
Guías y tornillería necesarias para montar el sistema qwikTRAK™ de doble profundidad de hasta 640 cm (21 pies) | |
6,4kg |
120 pulg | |
Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ y MetroMax i™ | |
14 lb |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Metro™ Conjuntos de guías qwikTRAK™ de doble profundidad > Longitud de la guía: 304,8cm (10 pies)
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction