Learn More
Metro™ Double-Deep qwikTRAK™ Stationary End Unit Kits
Connects end units to tracks and anchors tracks to floor
1265.00€ - 2370.00€
Especificaciones
Incluye | Postes estacionarios altos de 188 cm (74 pulgadas) y elementos de conexión para conectar las unidades terminales estacionarias qwikTRAK™ de doble profundidad a la guía y anclar la guía al suelo |
---|---|
Tipo de producto | Kit de unidad final estacionaria |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Material | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Material | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15936981
|
Metro™
LBTES |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ | Acero inoxidable | 73,6 lb | 33,5kg |
2370.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15916981
|
Metro™
LBTEC |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ | Cromo | 73,6 lb | 33,5kg |
1265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15926981
|
Metro™
LBTEK3 |
Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ | Acero | 73,6 lb | 33,5kg |
1515.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15946981
|
Metro™
LBTEX3 |
Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™ | Polímero | 42,3 lb | 19,2kg |
2025.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
- For use with Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ and MetroMax iQ shelving systems
- Kit includes 74 in. (188cm) high stationary posts and connecting hardware
Información de órdenes
Order one kit per double-deep system. Shelves are sold separately.
Especificaciones
Postes estacionarios altos de 188 cm (74 pulgadas) y elementos de conexión para conectar las unidades terminales estacionarias qwikTRAK™ de doble profundidad a la guía y anclar la guía al suelo | |
Kit de unidad final estacionaria |