Learn More
Metro™ Kits de unidades terminales estacionarias qwikTRAK™ de doble profundidad
Descripción
- Para usar con Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Súper Adjustable™ y MetroMax Sistemas de estanterías iQ
- El kit incluye 74 in. Postes fijos de 188 cm de alto y herrajes de conexión
Información de órdenes
Solicite un kit por cada sistema de doble profundidad. Los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de unidad final estacionaria |
| Acabado | Polímero pesado |
| Para utilizar con (equipo) | Metro MetroMax Sistema de estanterías i y Q |
| Incluye | Postes estacionarios altos de 188 cm (74 pulgadas) y elementos de conexión para conectar las unidades terminales estacionarias qwikTRAK™ de doble profundidad a la guía y anclar la guía al suelo |
| Peso (imperial) | 42,3 lb |
| Peso (métrico) | 19,2kg |
| Material | Polímero |