Learn More
Metro™ Double-Deep qwikTRAK™ Stationary End Unit Kits
Connects end units to tracks and anchors tracks to floor
Marca:  Metro™ LBTES
Detalles adicionales : Peso : 26.85600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15936981
  • 2370.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Para su uso con los sistemas de estantes Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ y MetroMax iQ
  • El kit incluye postes altos estacionarios de 188 cm y elementos de conexión
Información de órdenes
Solicite un kit por cada sistema de doble profundidad. Los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
Postes estacionarios altos de 188 cm (74 pulgadas) y elementos de conexión para conectar las unidades terminales estacionarias qwikTRAK™ de doble profundidad a la guía y anclar la guía al suelo
Kit de unidad final estacionaria
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™
33,5kg
73,6 lb
Acero inoxidable