Learn More
SP Bel-Art™ Metric Micro Spinbar Magnetic Stirring Bars
Designed for small volume mixing in vessels such as vials, tubes and gradient makers.
16.85€ - 46.65€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanco |
Recubrimiento | Grado FDA, revestimiento de PTFE Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Cantidad | 10 paquete |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16885403
|
SP Bel-Art™
F37119-0603 |
3 mm | 6 mm |
16.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16875403
|
SP Bel-Art™
F37119-0303 |
3 mm | 3 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16865403
|
SP Bel-Art™
F37119-0202 |
2 mm | 2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16895403
|
SP Bel-Art™
F37119-0802 |
2 mm | 8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16815413
|
SP Bel-Art™
F37119-8300 |
3 mm | 8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16805413
|
SP Bel-Art™
F37119-1502 |
2 mm | 15 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes need to be prepared and evaluated
- Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI PTFE Coating - Superior Chemical Compatibility
- Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification
- Autoclave safe
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Grado FDA, revestimiento de PTFE Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
10 paquete |
Blanco | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |